Läs mer
MedChemExpress 5-BrdUTP sodium salt
Produktkod. 16442439
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 mg
Produktkod. Kvantitet
16442439 1 mg
1 options
Produktkod. 16442439 Leverantör MedChemExpress Leverantörsnummer HYD1023
MedChemExpress 5-BrdUTP sodium salt is a TdT substrate which can be used to label the DNA double-strand breaks.
Specifikationer
CAS 102212-99-7
Synonym 5-Bromo-2'-deoxyuridine 5'-triphosphate sodium salt
Innehåll och lagring Please store the product under the recommended conditions in the Certificate of Analysis.
Kvantitet 1 mg
Molekylvikt (g/mol) 639.0 g/mol
Produkttyp Biochemical Assay Reagents