Läs mer
5-Bromo-1,2,3-trichlorobenzene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Bromo-1,2,3-trichlorobenzene |
| CAS | 21928-51-8 |
| Molekylformel | C6H2BrCl3 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 3,4,5-Trichlorobromobenzene, Bromo-3,4,5-trichlorobenzene |
| InChI formel | InChI=1S/C6H2BrCl3/c7-3-1-4(8)6(10)5(9)2-3/h1-2H |
| LEDER | ClC(C(Cl)=CC(Br)=C1)=C1Cl |
| IUPAC-namn | 5-bromo-1,2,3-trichlorobenzene |
| Molekylvikt (g/mol) | 260.34 |
| Formel vikt | 260.34 |