Läs mer
5-Bromo-1,2,3-trichlorobenzene, TRC
Produktkod. 30331888
Change view
Kvantitet:
500 mg
Produktkod. Kvantitet
30331888 500 mg
1 options
Produktkod. 30331888 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB688538500MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Bromo-1,2,3-trichlorobenzene
CAS 21928-51-8
Molekylformel C6H2BrCl3
Kvantitet 500 mg
Synonym 3,4,5-Trichlorobromobenzene, Bromo-3,4,5-trichlorobenzene
InChI formel InChI=1S/C6H2BrCl3/c7-3-1-4(8)6(10)5(9)2-3/h1-2H
LEDER ClC(C(Cl)=CC(Br)=C1)=C1Cl
IUPAC-namn 5-bromo-1,2,3-trichlorobenzene
Molekylvikt (g/mol) 260.34
Formel vikt 260.34