Läs mer
5-Bromo-1,2,3-trifluorobenzene, 98%
Produktkod. 11469027
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11469027 5 g 5g
11459027 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11469027 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B20607.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 138526-69-9 | C6H2BrF3 | 210.981 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 138526-69-9
Molekylformel C6H2BrF3
Molekylvikt (g/mol) 210.981
MDL-nummer MFCD00070738
InChI-nyckel HKJCELUUIFFSIN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-bromo-3,4,5-trifluorobenzene, 3,4,5-trifluorobromobenzene, 1,2,3-trifluoro-5-bromobenzene, 5-bromo-1,2,3-trifluoro-benzene, benzene, 5-bromo-1,2,3-trifluoro, pubchem2304, acmc-1c02k, ksc174s3f, 3,4,5-trifluoro-bromobenzene, 3,4,5-trifluorophenyl bromide
PubChem CID 611409
IUPAC-namn 5-brom-1,2,3-trifluorbensen
LEDER C1=C(C=C(C(=C1F)F)F)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Bromo-1,2,3-trifluorobenzene
Smältpunkt <-20°C
Densitet 1.767
Kokpunkt 140°C
Flampunkt 45°C (113°F)
Brytningsindex 1.482
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN1993
Beilstein 7249191
Formel vikt 210.98
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.