Läs mer
5-Bromo-1,2,3-trimethoxybenzene, 97%
Produktkod. 11476676
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11476676 5 g 5g
11486676 25 g 25g
11496676 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11476676 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B24872.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 2675-79-8 | C9H11BrO3 | 247.09 g/mol
5-Bromo-1,2,3-trimetoxibensen är ett viktigt råmaterial och intermediär som används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden 5-Bromo-1,2,3-trimetoxibensen är en viktig råvara och
intermediär som används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen.
Löslighet
Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Inkompatibla material är oxidationsmedel. Förvara på sval plats. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2675-79-8
Molekylformel C9H11BrO3
Molekylvikt (g/mol) 247.09
MDL-nummer MFCD00017169
InChI-nyckel XAOOZMATJDXDQJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-bromo-3,4,5-trimethoxybenzene, 3,4,5-trimethoxybromobenzene, bromotrimethoxybenzene, benzene, 5-bromo-1,2,3-trimethoxy, 5-bromo-1,2,3-trimethoxy-benzene, pubchem10980, 3,4,5-trimethoxybromoben, ksc490o1d, 3,4,5-trimethoxyphenylbromide, 3,4,5-triemethoxyphenylbromide
PubChem CID 75885
IUPAC-namn 5-brom-1,2,3-trimetoxibensen
LEDER COC1=CC(Br)=CC(OC)=C1OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Bromo-1,2,3-trimethoxybenzene
Smältpunkt 77°C to 80°C
Kvantitet 5 g
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 247.1
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.