Läs mer
5-brom-1,2-bensisoxazol-3-ylamin, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10718455
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10718455 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10245644 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10718455 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MO08226CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 455280-00-9
Molekylformel C7H5BrN2O
Molekylvikt (g/mol) 213.03
MDL-nummer MFCD09834823
InChI-nyckel BGMYWBQEKIMHGU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromobenzo d isoxazol-3-ylamine, 5-bromobenzo d isoxazol-3-amine, 5-bromo-1,2-benzisoxazol-3-ylamine, 1,2-benzisoxazol-3-amine, 5-bromo, 3-amino-5-bromobenzo d isoxazole, 5-bromobenzo d isoxazole-3-ylamine, 5-bromanyl-1,2-benzoxazol-3-amine, 1,2-benzisoxazol-3-amine,5-bromo
PubChem CID 33589610
IUPAC-namn 5-brom-l,2-bensoxazol-3-amin
LEDER NC1=NOC2=CC=C(Br)C=C12
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Bromo-1, 2-benzisoxazol-3-ylamine
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 213.03
Procent renhet 97%