Läs mer
5-brom-1,2-dimetyl-lH-imidazol,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10316574
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10316574 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
1 options
Produktkod. 10316574 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC25110DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-01-2027
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Bromo-1, 2-dimethyl-1H-imidazole
CAS 24134-09-6
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Molekylformel C5H7BrN2
MDL-nummer MFCD06659905
Kvantitet 1 g
Synonym 5-bromo-1,2-dimethyl-1h-imidazole, 1h-imidazole,5-bromo-1,2-dimethyl, pubchem23641, 1,2-dimethyl-5-bromo-1h-imidazole, 1h-imidazole, 5-bromo-1,2-dimethyl
InChI-nyckel WIRCWIXZNDCIST-UHFFFAOYSA-N
LEDER CN1C(C)=NC=C1Br
IUPAC-namn 5-brom-1,2-dimetylimidazol
Molekylvikt (g/mol) 175.03
PubChem CID 7204879
Formel vikt 175.03
Procent renhet 97%