missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
5-Bromo-1-(2-fluorophenyl)-2-pentanone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Bromo-1-(2-fluorophenyl)-2-pentanone |
| CAS | 1373350-56-1 |
| Molekylformel | C11 H12 Br F O |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C11H12BrFO/c12-7-3-5-10(14)8-9-4-1-2-6-11(9)13/h1-2,4,6H,3,5,7-8H2 |
| LEDER | Fc1ccccc1CC(=O)CCCBr |
| IUPAC-namn | 5-bromo-1-(2-fluorophenyl)pentan-2-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 259.115 |
| Formel vikt | 258.006 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?