Läs mer
5-brom-1,3,4-tiadiazol-2-ylamin, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10663425
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10663425 5 g 5g
10225504 1 g 1g
10193354 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10663425 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MO08007DE
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 37566-39-5
Molekylformel C2H2BrN3S
Molekylvikt (g/mol) 180.02
MDL-nummer MFCD00464325
InChI-nyckel GLYQQFBHCFPEEU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-5-bromo-1,3,4-thiadiazole, 5-bromo-1,3,4-thiadiazol-2-ylamine, 2-amino-5-bromo-1,3,4 thiadiazole, 1,3,4-thiadiazol-2-amine, 5-bromo, 5-bromo-1,3,4-thiadiazole-2-amine, 5-bromo-1,3,4-thiadiazole-2-ylamine, 5-bromo-1,3,4 thiadiazol-2-ylamine, bromothiadiazolamine, pubchem20972, ksc496o1t
PubChem CID 3650883
IUPAC-namn 5-brom-l,3,4-tiadiazol-2-amin
LEDER NC1=NN=C(Br)S1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Bromo-1, 3, 4-thiadiazol-2-ylamine
Analysprocentintervall 97%
Kvantitet 5 g
Formel vikt 180.03
Procent renhet 97%