Läs mer
(5-brom-1-bensofuran-2-yl)metanol,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10624405
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10624405 5 g 5g
10026292 250 mg 250mg
10321143 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10624405 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC31209DE
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-01-2027
Kemiska identifierare
CAS 38220-77-8
Molekylformel C9H7BrO2
Molekylvikt (g/mol) 227.06
MDL-nummer MFCD06659073
InChI-nyckel JYYWIDBNICYLBN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromo-1-benzofuran-2-yl methanol, 5-bromobenzofuran-2-yl methanol, 5-bromobenzo d furan-2-yl methan-1-ol, 5-bromo-2-benzofuranylmethanol, 5-bromo-2-benzofuranyl methanol, 5-bromo-benzofuran-2-yl-methanol, 5-bromo-2-hydroxymethyl-1-benzofuran, 5-bromo-1-benzo b furan-2-yl methanol
PubChem CID 2795537
IUPAC-namn (5-brom-l-bensofuran-2-yl)metanol
LEDER OCC1=CC2=CC(Br)=CC=C2O1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (5-Bromo-1-benzofuran-2-yl)methanol
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Kvantitet 5 g
Formel vikt 227.06
Procent renhet 97%