Läs mer
5-brom-1-bensofuran, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10641673
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10641673 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10523002 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10440734 5 g Bärnstensfärgad glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10641673 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC07110CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 23145-07-5
Molekylformel C8H5BrO
Molekylvikt (g/mol) 197.031
MDL-nummer MFCD03407317
InChI-nyckel AYOVPQORFBWFNO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromobenzofuran, benzofuran, 5-bromo, 5-bromobenzo b furan, 5-bromo-benzofuran, 5-bromobenzo beta furan, buttpark 95\50-66, pubchem22017, 5-bromobenzo b-furan, #
PubChem CID 90015
IUPAC-namn 5-brom-l-bensofuran
LEDER C1=CC2=C(C=CO2)C=C1Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Bromo-1-benzofuran
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 197.03
Procent renhet 97%