Läs mer
5-Bromo-1-benzothiophene-2-carbonyl chloride, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10799963
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10799963 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10036142 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10799963 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC38802CB
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 7312-14-3
Molekylformel C9H4BrClOS
Molekylvikt (g/mol) 275.544
MDL-nummer MFCD05664419
InChI-nyckel LRYLQGGHNAOVLT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromobenzo b thiophene-2-carbonyl chloride, benzo b thiophene-2-carbonyl chloride, 5-bromo, 5-bromo-1-benzo b thiophene-2-carbonyl chloride
PubChem CID 2795570
IUPAC-namn 5-bromo-1-benzothiophene-2-carbonyl chloride
LEDER C1=CC2=C(C=C1Br)C=C(S2)C(=O)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Bromo-1-benzothiophene-2-carbonyl chloride
CAS Min % 94.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 275.55
Procent renhet 95%