Läs mer
5-Bromo-1-chloro-3-fluoro-2-methoxybenzene, TRC
Produktkod. 30179845
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30179845 100 mg
1 options
Produktkod. 30179845 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB415013100MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 261762-34-9
Molekylformel C7H5BrClFO
Molekylvikt (g/mol) 239.47
Synonym 4-Bromo-2-Chloro-6-Fluoroanisole
IUPAC-namn 5-bromo-1-chloro-3-fluoro-2-methoxybenzene
LEDER COc1c(F)cc(Br)cc1Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Bromo-1-chloro-3-fluoro-2-methoxybenzene
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C7H5BrClFO/c1-11-7-5(9)2-4(8)3-6(7)10/h2-3H,1H3
Formel vikt 237.9196