Läs mer
5-Bromo-1-indanone, 97+%
Produktkod. 11461737
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11461737 1 g 1g
11471737 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11461737 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B25707.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 34598-49-7 | C9H7BrO | 211.058 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 34598-49-7
Molekylformel C9H7BrO
Molekylvikt (g/mol) 211.058
MDL-nummer MFCD00082718
InChI-nyckel KSONICAHAPRCMV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromo-1-indanone, 5-bromoindanone, 5-bromoindan-1-one, 5-bromo-2,3-dihydro-1h-inden-1-one, 1h-inden-1-one, 5-bromo-2,3-dihydro, 1-indanone, 5-bromo, 5-bromo-indanone, 5-bromo indanone, zlchem 204, 5-bromo-1-oxoindane
PubChem CID 520695
IUPAC-namn 5-brom-2,3-dihydroinden-1-on
LEDER C1CC(=O)C2=C1C=C(C=C2)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Bromo-1-indanone
Smältpunkt 125°C to 129°C
Kvantitet 1 g
Beilstein 2357199
Formel vikt 211.06
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.