Läs mer
5-Bromo-1-isoindolinone, 96%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15489027
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15489027 250 mg 250mg
15479027 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15489027 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H52358.MD
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 552330-86-6
Molekylformel C8H6BrNO
Molekylvikt (g/mol) 212.046
MDL-nummer MFCD09701292
InChI-nyckel WJNKJYJCWXMBNV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromoisoindolin-1-one, 5-bromo-2,3-dihydro-1h-isoindol-1-one, 5-bromo-2,3-dihydro-isoindol-1-one, 5-bromo-1-isoindolinone, 1h-isoindol-1-one, 5-bromo-2,3-dihydro, 5-bromoisoindolinone, acmc-1aw2c, 5-bromo-1-oxo-isoindoline, 5-bromo-2,3-dihydro-1h-isoindole-1-one
PubChem CID 22607119
IUPAC-namn 5-bromo-2,3-dihydroisoindol-1-one
LEDER C1C2=C(C=CC(=C2)Br)C(=O)N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Bromo-1-isoindolinone
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 212.04
Procent renhet 96%