Läs mer
5-brom-1-metyl-1H-indol-3-karbaldehyd, Thermo Scientific™
Produktkod. 10410870
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10410870 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10795822 5 g Bärnstensfärgad glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10410870 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC75304DA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 10102-94-0
Molekylformel C10H8BrNO
Molekylvikt (g/mol) 238.084
InChI-nyckel NZJJLQUTQOICBN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromo-1-methyl-1h-indole-3-carbaldehyde, 1h-indole-3-carboxaldehyde,5-bromo-1-methyl, 1h-indole-3-carboxaldehyde, 5-bromo-1-methyl, chembrdg-bb 5100225, 1-methyl-5-bromoindole-3-aldehyde, 1-methyl-5-bromo-1h-indole-3-carbaldehyde
PubChem CID 778451
IUPAC-namn 5-brom-l-metylindol-3-karbaldehyd
LEDER CN1C=C(C2=C1C=CC(=C2)Br)C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-bromo-1-methyl-1H-indole-3-carbaldehyde
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 238.08
Procent renhet 97%