Läs mer
5-brom-1-metyl-1H-indol-3-karbaldehyd, Thermo Scientific™
Produktkod. 10795822
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10795822 5 g Bärnstensfärgad glasflaska 5g
10410870 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10795822 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC75304DE
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-01-2027
Kemiska identifierare
CAS 10102-94-0
Molekylformel C10H8BrNO
Molekylvikt (g/mol) 238.084
InChI-nyckel NZJJLQUTQOICBN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromo-1-methyl-1h-indole-3-carbaldehyde, 1h-indole-3-carboxaldehyde,5-bromo-1-methyl, 1h-indole-3-carboxaldehyde, 5-bromo-1-methyl, chembrdg-bb 5100225, 1-methyl-5-bromoindole-3-aldehyde, 1-methyl-5-bromo-1h-indole-3-carbaldehyde
PubChem CID 778451
IUPAC-namn 5-brom-l-metylindol-3-karbaldehyd
LEDER CN1C=C(C2=C1C=CC(=C2)Br)C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-bromo-1-methyl-1H-indole-3-carbaldehyde
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 5 g
Formel vikt 238.08
Procent renhet 97%