Läs mer
5-Bromo-1-metyl-1H-indol-3-karboxylsyra, 97 %
Produktkod. 10342020 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10342020 1 g Glasflaska 1g
10734312 5 g Glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10342020 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 431170010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 400071-95-6 | C10H8BrNO2 | 254,08 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 400071-95-6
Molekylformel C10H8BrNO2
Molekylvikt (g/mol) 254.08
MDL-nummer MFCD14706162
InChI-nyckel WQZLFFJMRKTCMU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromo-1-methyl-1h-indole-3-carboxylic acid, 5-bromo-1-methyl-1h-indole-3-carboxylicacid, 1h-indole-3-carboxylic acid, 5-bromo-1-methyl, ksc230c9b, 5-bromo-1-methyl-1h-indole-3-carboxylic acid;
PubChem CID 11032413
IUPAC-namn 5-brom-l-metylindol-3-karboxylsyra
LEDER CN1C=C(C2=C1C=CC(=C2)Br)C(=O)O
Specifications
Kemiskt namn eller material 5-Bromo-1-methyl-1H-indole-3-carboxylic acid
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 255.4°C to 255.7°C
Färg Vitt
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 254.08
Procent renhet 97%
Fysisk form Kristallint pulver
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 5-Bromo-1-methyl-1H-indole-3-carboxylic acid, 97%
Signal Word
  • Varning
Hazard Category
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Hazard Statement
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H315-Irriterar huden.
Precautionary Statement
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P362-Ta av nedstänkta kläder.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.