Läs mer
5-brom-1-metyl-lH-indol, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. p-4510635
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
Produktkod. 10508633
Brand: Thermo Scientific Maybridge CC41410DA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 10075-52-2
Molekylformel C9H8BrN
Molekylvikt (g/mol) 210.07
MDL-nummer MFCD00159857
InChI-nyckel SBOITLSQLQGSLO-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 285757
IUPAC-namn 5-brom-l-metylindol
LEDER CN1C=CC2=CC(Br)=CC=C12
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Bromo-1-methyl-1H-indole
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Synonym 5-bromo-1-methyl-1h-indole, 5-bromo-1-methyl-indole, 1h-indole, 5-bromo-1-methyl, 1-methyl-5-bromoindole, 1h-indole,5-bromo-1-methyl, pubchem7946, zlchem 1345, n-methyl-5-bromoindole, 5-bromo-n-methylindole, acmc-2097se
Formel vikt 210.07
Procent renhet 97%