Läs mer
5-Bromo-1-methyl-2-oxoindoline, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10717485
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10717485 5 g 5g
10061144 1 g 1g
10555934 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10717485 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC63010DE
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 20870-90-0
Molekylformel C9H8BrNO
Molekylvikt (g/mol) 226.07
MDL-nummer MFCD00464061
InChI-nyckel WARSUKBSFLACOI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromo-1-methyl-2-oxoindoline, 5-bromo-1-methylindolin-2-one, 5-bromo-1-methyl-1,3-dihydro-indol-2-one, 5-bromo-1-methyl-2,3-dihydro-1h-indol-2-one, 5-bromo-1-methyl-1,3-dihydro-2h-indol-2-one, 5-bromo-1-methyl-1h-indolin-2-one, acmc-209ffi, 5-bromo-1-methyl oxindole, 1-methyl-5-bromoindoline-2-one
PubChem CID 2432666
IUPAC-namn 5-bromo-1-methyl-3H-indol-2-one
LEDER CN1C(=O)CC2=CC(Br)=CC=C12
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Bromo-1-methyl-2-oxoindoline
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Amber Glass Bottle
Kvantitet 5 g
Formel vikt 226.07
Procent renhet 97%