Läs mer
5-brom-1-metylindolin, 90 %, Thermo Scientific™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Bromo-1-methylindoline |
| CAS Min % | 89.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Analysprocentintervall | 90% |
| Förpackning | Bärnstensfärgad glasflaska |
| Kvantitet | 250 mg |
| IUPAC-namn | 5-brom-l-metyl-2,3-dihydroindol |
| Formel vikt | 212.09 |
| Procent renhet | 90% |