Läs mer
5-brom-1-metylindolin, 90 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10517284
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10517284 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10356374 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10517284 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC58710DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 13-01-2027
Kemiska identifierare
CAS 99848-78-9
Molekylformel C9H10BrN
Molekylvikt (g/mol) 212.09
MDL-nummer MFCD09817498
InChI-nyckel YIRSVRZXIXHOSN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromo-1-methylindoline, 5-bromo-1-methyl-2,3-dihydro-1h-indole, 1h-indole, 5-bromo-2,3-dihydro-1-methyl, 1-methyl-5-bromo-2,3-dihydro-1h-indole, 5-bromo-2,3-dihydro-1-methyl-1h-indole
PubChem CID 19361435
LEDER CN1CCC2=C1C=CC(Br)=C2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Bromo-1-methylindoline
CAS Min % 89.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 90%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
IUPAC-namn 5-brom-l-metyl-2,3-dihydro-lH-indol
Formel vikt 212.09
Procent renhet 90%