Läs mer
5-Bromo-1-penten, 96 %
Produktkod. 11443544
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11443544 5 g 5g
11394669 1 g 1g
11453544 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11443544 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11219.06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    963.68 SEK
    864.65 SEK / 5g
    Save 99.03 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 1119-51-3 | C5H9Br | 149,031 g/mol
5-Bromo-1-penten används i stor utsträckning i den stereoselektiva syntesen av 7alfa-(3-karboxipropyl)estradiol. Det spelar en viktig roll som utgångsmaterial i syntesen av en mängd olika föreningar inklusive DL-histrionicotoxin och bensofenoninnehållande fettsyror.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar 5
-Bromo-1-penten används i stor utsträckning i den stereoselektiva syntesen av 7alfa-(3-karboxipropyl)estradiol. Det spelar en viktig roll som utgångsmaterial i syntesen av en mängd olika föreningar inklusive DL-histrionicotoxin och bensofenoninnehållande fettsyror.
Löslighet
Oblandbar med vatten.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från antändningskällor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1119-51-3
Molekylformel C5H9Br
Molekylvikt (g/mol) 149.031
MDL-nummer MFCD0000-364
InChI-nyckel LPNANKDXVBMDKE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromo-1-pentene, 1-pentene, 5-bromo, 1-bromo-4-pentene, 4-pentenyl bromide, 5-bromopentene, 5-bromo-pent-1-ene, 5-bromo-pentene, 5-bromopentene-1, 5-bromo-1-amylene, pent-4-enyl bromide
PubChem CID 70704
IUPAC-namn 5-brompent-1-en
LEDER C=CCCCBr
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Bromo-1-pentene
Densitet 1.259
Kokpunkt 126°C to 127°C
Flampunkt 30°C (86°F)
Linjär formel Br(CH2)3CH=CH2
Brytningsindex 1.4639
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN1993
Beilstein 506077
Löslighetsinformation Immiscible with water.
Formel vikt 149.03
Procent renhet 96%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 5-Bromo-1-pentene
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 5-Bromo-1-pentene
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.