Läs mer
5-Bromo-1-pentene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Bromo-1-pentene |
| CAS | 1119-51-3 |
| Molekylformel | C5H9Br |
| Kvantitet | 25 g |
| Synonym | 1-Bromo-4-pentene, 4-Pentenyl Bromide |
| InChI formel | InChI=1S/C5H9Br/c1-2-3-4-5-6/h2H,1,3-5H2 |
| LEDER | BrCCCC=C |
| IUPAC-namn | 5-bromopent-1-ENE |
| Molekylvikt (g/mol) | 149.03 |
| Formel vikt | 147.9888 |