Läs mer
5-Bromo-1-pentylamine, Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Bromo-1-pentylamine, Hydrochloride |
| CAS | 1246816-76-1 |
| Molekylformel | C5 H12 Br N . Cl H |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H12BrN.ClH/c6-4-2-1-3-5-7;/h1-5,7H2;1H |
| LEDER | Cl.NCCCCCBr |
| IUPAC-namn | 5-bromopentan-1-amine;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 202.52 |
| Formel vikt | 200.992 |