Läs mer
5-brom-1-(fenylsulfonyl)-1H-indol, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10782853
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10782853 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
1 options
Produktkod. 10782853 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC02910DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 15-12-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Bromo-1-(phenylsulfonyl)-1H-indole
CAS 118757-11-2
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Molekylformel C14H10BrNO2S
MDL-nummer MFCD03086087
Kvantitet 1 g
Synonym 5-bromo-1-phenylsulfonyl-1h-indole, 5-bromo-1-phenylsulfonyl indole, 1-benzenesulfonyl-5-bromoindole, 5-bromo-1-phenylsulphonyl-1h-indole, 1-phenylsulfonyl-5-bromoindole, 5-bromo-1-phenylsulfonylindole, 1-benzenesulfonyl-5-bromo-1h-indole, 1-phenylsulfonyl-5-bromo-1h-indole
InChI-nyckel XUKSXJWRFMTAPZ-UHFFFAOYSA-N
LEDER BrC1=CC=C2N(C=CC2=C1)S(=O)(=O)C1=CC=CC=C1
IUPAC-namn 1-(bensensulfonyl)-5-bromindol
Molekylvikt (g/mol) 336.20
PubChem CID 2776210
Formel vikt 336.21
Procent renhet 97%