Läs mer
5-Bromo-1H-benzimidazol, 97 %
Produktkod. p-4813191 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15254884 5 g 5g
15274884 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15254884 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 451670050
CAS: 4887-88-1 | C7H5BrN2 | 197,04 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4887-88-1
Molekylformel C7H5BrN2
Molekylvikt (g/mol) 197.04
MDL-nummer MFCD00160001
InChI-nyckel GEDVWGDBMPJNEV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromo-1h-benzimidazole, 5-bromo-1h-benzo d imidazole, 5-bromo-1h-1,3-benzodiazole, 5-bromobenzimidazole, 1h-benzimidazole, 5-bromo, 5-bromo-3h-1,3-benzodiazole, 6-bromobenzimidazole, 5-bromo-benzimidazole, 6-bromo benzimidazole, pubchem9618
PubChem CID 785299
LEDER BrC1=CC=C2N=CNC2=C1
Specifications
Kemiskt namn eller material 5-Bromo-1H-benzimidazole
Smältpunkt 130 °C till 134 °C
Analysprocentintervall 96 % min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 5 g
IUPAC-namn 6-brom-lH-bensimidazol
Formel vikt 197.03
Procent renhet 97%
compliance-icons
Product Identifier
  • 5-Bromo-1H-benzimidazole
Signal Word
  • Varning
Hazard Category
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Hazard Statement
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Precautionary Statement
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.