Läs mer
5-brom-lH-bensimidazol, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10505004
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
10 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10505004 10 g Bärnstensfärgad glasflaska 10g
10039602 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10472854 5 g Bärnstensfärgad glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10505004 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC45910EA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
Kemiska identifierare
CAS 4887-88-1
Molekylformel C7H5BrN2
Molekylvikt (g/mol) 197.04
MDL-nummer MFCD00160001
InChI-nyckel GEDVWGDBMPJNEV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromo-1h-benzimidazole, 5-bromo-1h-benzo d imidazole, 5-bromo-1h-1,3-benzodiazole, 5-bromobenzimidazole, 1h-benzimidazole, 5-bromo, 5-bromo-3h-1,3-benzodiazole, 6-bromobenzimidazole, 5-bromo-benzimidazole, 6-bromo benzimidazole, pubchem9618
PubChem CID 785299
LEDER BrC1=CC=C2N=CNC2=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Bromo-1H-benzimidazole
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 10 g
IUPAC-namn 6-brom-lH-bensimidazol
Formel vikt 197.03
Procent renhet 97%