Läs mer
5-brom-1H-indazol-3-karboxylsyra, 95 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10157422
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10157422 250 mg 250mg
10357782 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10157422 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MO07350CB
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 1077-94-7
Molekylformel C8H5BrN2O2
Molekylvikt (g/mol) 241.04
MDL-nummer MFCD05663979
InChI-nyckel AMJVXOOGGBPVCZ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 7157358
IUPAC-namn 5-brom-lH-indazol-3-karboxylsyra
LEDER OC(=O)C1=NNC2=CC=C(Br)C=C12
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Bromo-1H-indazole-3-carboxylic acid
Analysprocentintervall 95%
Kvantitet 250 mg
Synonym 5-bromo-1h-indazole-3-carboxylicacid, 5-bromoindazole-3-carboxylic acid, 5-bromo-3-indazolecarboxylic acid, 1h-indazole-3-carboxylic acid, 5-bromo, 1h-indazole-3-carboxylic acid,5-bromo, pubchem7817, acmc-2098xf, ksc173q5b, 5-bromo-3-carboxy-1h-indazole, 1h-indazole-3-carboxylicacid, 5-bromo
Formel vikt 241.04
Procent renhet 95%