Läs mer
5-brom-1H-indazol-3-karboxylsyra, 95 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10357782
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10357782 1 g 1g
10157422 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10357782 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MO07350DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-11-2026
Kemiska identifierare
CAS 1077-94-7
Molekylformel C8H5BrN2O2
Molekylvikt (g/mol) 241.04
MDL-nummer MFCD05663979
InChI-nyckel AMJVXOOGGBPVCZ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 7157358
IUPAC-namn 5-brom-lH-indazol-3-karboxylsyra
LEDER OC(=O)C1=NNC2=CC=C(Br)C=C12
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Bromo-1H-indazole-3-carboxylic acid
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Synonym 5-bromo-1h-indazole-3-carboxylicacid, 5-bromoindazole-3-carboxylic acid, 5-bromo-3-indazolecarboxylic acid, 1h-indazole-3-carboxylic acid, 5-bromo, 1h-indazole-3-carboxylic acid,5-bromo, pubchem7817, acmc-2098xf, ksc173q5b, 5-bromo-3-carboxy-1h-indazole, 1h-indazole-3-carboxylicacid, 5-bromo
Formel vikt 241.04
Procent renhet 95%