Läs mer
5-Bromo-1H-indazole, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15470898
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15470898 1 g 1g
1 options
Produktkod. 15470898 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H54673.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Bromo-1H-indazole
CAS 53857-57-1
Smältpunkt 123°C to 127°C
Molekylformel C7H5BrN2
MDL-nummer MFCD00839493,MFCD26227374
Kvantitet 1 g
Synonym 5-bromoindazole, 5-bromo-2h-indazole, 1h-indazole, 5-bromo, 5-bromo-1hindazole, chembl16425, 5-brom-1h-indazol, 5-bromoazaindole, 5-bromo indazole, 5-bromo-indazole
InChI-nyckel STVHMYNPQCLUNJ-UHFFFAOYSA-N
LEDER BrC1=CC=C2NN=CC2=C1
IUPAC-namn 5-brom-lH-indazol
Molekylvikt (g/mol) 197.04
PubChem CID 761929
Formel vikt 197.03
Procent renhet 97%