Läs mer
5-bromo-1h-indazole, 97%, Thermo Scientific™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Bromo-1H-indazole |
| Analysprocentintervall | 97% |
| Kvantitet | 250 mg |
| Formel vikt | 197.03 |
| Procent renhet | 97% |