Läs mer
5-bromo-1h-indazole, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11320667
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11320667 1 g 1g
10746715 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11320667 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC48210DA
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Identifiants chimiques
CAS 53857-57-1
Molekylformel C7H5BrN2
Molekylvikt (g/mol) 197.04
MDL-nummer MFCD00839493,MFCD26227374
InChI-nyckel STVHMYNPQCLUNJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromoindazole, 5-bromo-2h-indazole, 1h-indazole, 5-bromo, 5-bromo-1hindazole, chembl16425, 5-brom-1h-indazol, 5-bromoazaindole, 5-bromo indazole, 5-bromo-indazole
PubChem CID 761929
IUPAC-namn 5-bromo-1H-indazole
LEDER BrC1=CC=C2NN=CC2=C1
Spécification
Kemiskt namn eller material 5-Bromo-1H-indazole
Analysprocentintervall 97%
Kvantitet 1 g
Formel vikt 197.03
Procent renhet 97%
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.