Läs mer
5-Bromo-1H-indazol, 97%
Produktkod. 15595206 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15595206 5 g 5g
15505216 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15595206 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 456740050
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
CAS: 53857-57-1 | C7H5BrN2 | 197,04 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 53857-57-1
Molekylformel C7H5BrN2
Molekylvikt (g/mol) 197.04
MDL-nummer MFCD00839493,MFCD26227374
InChI-nyckel STVHMYNPQCLUNJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromoindazole, 5-bromo-2h-indazole, 1h-indazole, 5-bromo, 5-bromo-1hindazole, chembl16425, 5-brom-1h-indazol, 5-bromoazaindole, 5-bromo indazole, 5-bromo-indazole
PubChem CID 761929
IUPAC-namn 5-brom-lH-indazol
LEDER BrC1=CC=C2NN=CC2=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Bromo-1H-indazole
Smältpunkt 123,0 °C till 124,0 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Kvantitet 5 g
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: .. Andra lösligheter: lösliga i metanol
Formel vikt 197.03
Procent renhet 97%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 5-Bromo-1H-indazole
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H301-Giftigt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.