Läs mer
5-brom-2,1,3-bensotiadiazol, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10652053
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10652053 1 g 1g
10473084 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10652053 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC09210DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-01-2027
Kemiska identifierare
CAS 1753-75-9
Molekylformel C6H3BrN2S
Molekylvikt (g/mol) 215.068
MDL-nummer MFCD00460091
InChI-nyckel LLCRUZDFDGTAAN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromobenzo c 1,2,5 thiadiazole, 5-bromobenzo-2,1,3-thiadiazole, 2,1,3-benzothiadiazole,5-bromo, 5-bromobenzo 1,2,5 thiadiazole, 2,1,3-benzothiadiazole, 5-bromo, pubchem12684, acmc-209ea1, amth068, 5-bromobenz-2,1,3-thiadiazole, 5-bromo-benzo 1,2,5 thiadiazole
PubChem CID 2776295
IUPAC-namn 5-brom-2,1,3-bensotiadiazol
LEDER C1=CC2=NSN=C2C=C1Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Bromo-2, 1, 3-benzothiadiazole
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 215.07
Procent renhet 97%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 5-Bromo-2,1,3-benzothiadiazole
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/tvål.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.