Läs mer
5-brom-2,1,3-bensoxadiazol, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10641863
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10641863 10 g Bärnstensfärgad glasflaska 10g
10384322 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10641863 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC09710EA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 51376-06-8
Molekylformel C6H3BrN2O
Molekylvikt (g/mol) 199.01
MDL-nummer MFCD02682026
InChI-nyckel ZWDFFESFCIACQC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromobenzo c 1,2,5 oxadiazole, 5-bromobenzofurazan, 2,1,3-benzoxadiazole, 5-bromo, 5-bromo-benzo 1,2,5 oxadiazole, 2,1,3-benzoxadiazole,5-bromo, 5-bromobenzfurazan, pubchem15922, acmc-209ktf, amth003, buttpark 85\04-54
PubChem CID 2776298
IUPAC-namn 5-brom-2,1,3-bensoxadiazol
LEDER BrC1=CC2=NON=C2C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Bromo-2, 1, 3-benzoxadiazole
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 10 g
Formel vikt 199.01
Procent renhet 97%