Läs mer
5-Bromo-2-(1H-tetrazol-5-yl)pyridine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Bromo-2-(1H-tetrazol-5-yl)pyridine |
| CAS | 380380-60-9 |
| Molekylformel | C6 H4 Br N5 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | 2-(5-Tetrazolyl)-5-bromopyridine, 5-Bromo-2-(2H-tetrazol-5-yl)pyridine, 5-Bromo-2-(tetrazol-5-yl)pyridine |
| InChI formel | InChI=1S/C6H4BrN5/c7-4-1-2-5(8-3-4)6-9-11-12-10-6/h1-3H,(H,9,10,11,12) |
| LEDER | BrC1=CN=C(C2=NN=NN2)C=C1 |
| IUPAC-namn | 5-bromo-2-(1H-tetrazol-5-yl)pyridine |
| Molekylvikt (g/mol) | 226.0335 |
| Formel vikt | 224.965 |