Läs mer
5-Bromo-2,2-difluoro-1,3-bensodioxol, 97 %
Produktkod. 11440068
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11440068 5 g 5g
11430068 1 g 1g
11384669 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11440068 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B23661.06
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 33070-32-5 | C7H3BrF2O2 | 237 g/mol
5-brom-2,2-difluor-1,3-bensodioxol används som en prekursor i organisk syntes. Det används för att framställa 5-brom-2,2-difluoro-1,3-bensodioxol-4-karboxylsyra. Det fungerar som en mellanprodukt i aktiva farmaceutiska ingredienser, jordbrukskemikalier och inom färgämnesområdet.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
5-Bromo-2,2-difluoro-1,3-bensodioxol används som prekursor i organisk syntes. Det används för att framställa 5-brom-2,2-difluoro-1,3-bensodioxol-4-karboxylsyra. Det fungerar som en mellanprodukt i aktiva farmaceutiska ingredienser, jordbrukskemikalier och inom färgämnesområdet.
Löslighet Blandbar med
hexan.
Noter
Ljuskänslig. Inkompatibel med starka oxidationsmedel och starka syror.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 33070-32-5
Molekylformel C7H3BrF2O2
Molekylvikt (g/mol) 237
MDL-nummer MFCD00236212
InChI-nyckel SZRHWHHXVXSGMT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromo-2,2-difluorobenzodioxole, 5-bromo-2,2-difluoro-2h-1,3-benzodioxole, 5-bromo-2,2-difluorobenzo d 1,3 dioxole, 5-bromo-2,2-difluoro-benzo 1,3 dioxole, 1,3-benzodioxole, 5-bromo-2,2-difluoro, 4-bromo-1,2-difluoromethylenedioxy benzene, 5-bromo-2,2-difluorobenzo d 1,3-dioxolene, acmc-209hy8, 5-bromo2,2-difluoro-1,3-benzodioxole, 2,2-difluoro-5-bromo-1,3-benzodioxole
PubChem CID 2736271
IUPAC-namn 5-brom-2,2-difluoro-l,3-bensodioxol
LEDER C1=CC2=C(C=C1Br)OC(O2)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Bromo-2,2-difluoro-1,3-benzodioxole
Densitet 1.74
Kokpunkt 78 °C till 79 °C (20 mmHg)
Brytningsindex 1.4967
Kvantitet 5 g
Beilstein 1425209
Löslighetsinformation Blandbar med hexan.
Formel vikt 237
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.