Läs mer
5-Bromo-2-(2-methyl-2H-tetrazol-5-yl)pyridine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Bromo-2-(2-methyl-2H-tetrazol-5-yl)pyridine |
| CAS | 380380-64-3 |
| Molekylformel | C7H6BrN5 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | 2-(2-Methyl-5-tetrazolyl)-5-bromopyridine, 5-Bromo-2-(2-methyl-2H-tetrazol-5-yl)pyridine |
| InChI formel | InChI=1S/C7H6BrN5/c1-13-11-7(10-12-13)6-3-2-5(8)4-9-6/h2-4H,1H3 |
| LEDER | Cn1nnc(n1)c2ccc(Br)cn2 |
| IUPAC-namn | 5-bromo-2-(2-methyltetrazol-5-yl)pyridine |
| Molekylvikt (g/mol) | 240.06 |
| Formel vikt | 238.9807 |