Läs mer
5-brom-2,3'-bipyridin, 95 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 11307509
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11307509 1 g 1g
15413807 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11307509 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H27880.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 774-53-8
Molekylformel C10H7BrN2
Molekylvikt (g/mol) 235.08
MDL-nummer MFCD09037420
InChI-nyckel ILJRIAPZWHYPMK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromo-2,3'-bipyridine, 5-bromo-2,3' bipyridinyl, 5-bromo-2-pyridin-3-yl pyridine, 5-bromo-2,3'bipyridine, 5-bromo-2,3-bipyridine, 2,3'-bipyridine, 5-bromo, 5-bromo-2,3' bipyridine
PubChem CID 11390677
LEDER BrC1=CN=C(C=C1)C1=CN=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Bromo-2,3'-bipyridine
Smältpunkt 75 °C till 78 °C
Kvantitet 1 g
IUPAC-namn 5-brom-2,3'-bipyridin
Formel vikt 235.08
Procent renhet 95%