Läs mer
5-brom-2-[3-(klormetyl)fenyl]pyrimidin, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 15490508
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15490508 5 g 5g
15480806 250 mg 250mg
15480508 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15490508 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H54135.06
Request Bulk or Custom Format
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1100598-50-2
Molekylformel C11H8BrClN2
Molekylvikt (g/mol) 283.553
MDL-nummer MFCD20527211
InChI-nyckel KHSZEUJOVUJWKR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromo-2-3-chloromethyl phenyl pyrimidine, 5-bromo-2-3-chloromethylphenyl pyrimidine, 5-bromo-2-3-chloromethyl-phenyl-pyrimidine, pyrimidine, 5-bromo-2-3-chloromethyl phenyl
PubChem CID 59438047
IUPAC-namn 5-brom-2-[3-(klormetyl)fenyl]pyrimidin
LEDER C1=CC(=CC(=C1)CCl)C2=NC=C(C=N2)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Bromo-2-[3-(chloromethyl)phenyl]pyrimidine
Kvantitet 5 g
Formel vikt 283.55
Procent renhet 97%