Läs mer
5-Bromo-2,3-dichloropyridine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Bromo-2,3-dichloropyridine |
| CAS | 97966-00-2 |
| Molekylformel | C5 H2 Br Cl2 N |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 2,3-Dichloro-5-bromopyridine, 3-Bromo-5,6-dichloropyridine |
| InChI formel | InChI=1S/C5H2BrCl2N/c6-3-1-4(7)5(8)9-2-3/h1-2H |
| LEDER | Clc1cc(Br)cnc1Cl |
| IUPAC-namn | 5-bromo-2,3-dichloropyridine |
| Molekylvikt (g/mol) | 226.886 |
| Formel vikt | 224.875 |