Läs mer
5-Bromo-2,3-difluorophenol, 97%
Produktkod. 11466696
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11466696 1 g 1g
11476696 5 g 5g
11374669 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11466696 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B23853.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 186590-26-1 | C6H3BrF2O | 208.99 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 186590-26-1
Molekylformel C6H3BrF2O
Molekylvikt (g/mol) 208.99
MDL-nummer MFCD01631350
InChI-nyckel QAHCQGXGAYRHHW-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2773307
IUPAC-namn 5-brom-2,3-difluorfenol
LEDER C1=C(C=C(C(=C1F)F)O)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Bromo-2,3-difluorophenol
Brytningsindex 1.538
Kvantitet 1 g
Beilstein 8831044
Synonym 2,3-difluoro-5-bromophenol, phenol, 5-bromo-2,3-difluoro, 5-bromo-2,3-difluoro-phenol, 3-bromo-5,6-difluorophenol, pubchem2843, acmc-209eoh, ksc494o6r, 5-bromo-2,3-difluoro phenol, phenol,5-bromo-2,3-difluoro, 2.3-difluoro-5-bromophenol
Formel vikt 208.99
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.