Läs mer
5-Bromo-2,3-difluoropyridin, 97 %
Produktkod. 15491839
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15491839 5 g 5g
15481839 1 g 1g
15401849 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15491839 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H64566.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-09-2026
CAS: 89402-44-8 | C5H2BrF2N | 193,98 g/mol
Det är ett viktigt råmaterial och intermediär som används inom organisk syntes inom jordbrukskemikalier, farmaceutiska och färgämnen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Det är ett viktigt råmaterial och intermediär som används inom organisk syntes
inom jordbrukskemikalier, farmaceutiska och färgämnen.
Löslighet
Något löslig i vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i tättsluten behållare. Med tillräcklig ventilation. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 89402-44-8
Molekylformel C5H2BrF2N
Molekylvikt (g/mol) 193.98
MDL-nummer MFCD06659525
InChI-nyckel QVIQXJRQVOPYGI-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 14549654
IUPAC-namn 5-brom-2,3-difluorpyridin
LEDER FC1=CC(Br)=CN=C1F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Bromo-2,3-difluoropyridine
Färg Färglös till gul
Kvantitet 5 g
Beilstein 13412561
Synonym pyridine, 5-bromo-2,3-difluoro, 2,3-difluoro-5-bromopyridine, pubchem1292, 5-bromo-2,3-difluoro-pyridine, pyridine,5-bromo-2,3-difluoro, 5-bromanyl-2,3-bis fluoranyl pyridine
Löslighetsinformation Lätt löslig i vatten.
Formel vikt 193.98
Procent renhet 97%
Fysisk form Vätska
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.