Läs mer
5-brom-2,3-dihydro-1-bensofuran, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10621673
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10621673 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10415312 10 g Bärnstensfärgad glasflaska 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10621673 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC00810DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 66826-78-6
Molekylformel C8H7BrO
Molekylvikt (g/mol) 199.05
MDL-nummer MFCD02677716
InChI-nyckel UDWFSJAYXTXMLM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromo-2,3-dihydrobenzofuran, 5-bromo-2,3-dihydrobenzo b furan, 5-bromocoumaran, benzofuran, 5-bromo-2,3-dihydro, 2,3-dihydro-5-bromobenzofuran, buttpark 36\18-16, pubchem7055, 5-bromo-2,3 dihydrobenzofuran, acmc-1b981, 5-bromo-2,3-dihydro-benzofuran
PubChem CID 2776159
IUPAC-namn 5-brom-2,3-dihydro-l-bensofuran
LEDER BrC1=CC2=C(OCC2)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Bromo-2, 3-dihydro-1-benzofuran
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 199.05
Procent renhet 97%