Läs mer
5-brom-2,3-dihydrobenso[b]furan-7-borsyra, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10320453
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10320453 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10042352 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10320453 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MO07179CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 15-01-2027
Kemiska identifierare
CAS 690632-72-5
Molekylformel C8H8BBrO3
Molekylvikt (g/mol) 242.86
MDL-nummer MFCD06200893
InChI-nyckel BSSWVOKZPQTKGW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromo-2,3-dihydrobenzofuran-7-yl boronic acid, 5-bromo-2,3-dihydrobenzo b furan-7-boronic acid, 5-bromo-2,3-dihydro-1-benzofuran-7-yl boronic acid, acmc-1b7su, 5-bromo-2,3-dihydrobenzofuran-7-yl boronicacid, boronic acid, b-5-bromo-2,3-dihydro-7-benzofuranyl
PubChem CID 2794805
IUPAC-namn (5-brom-2,3-dihydro-l-bensofuran-7-yl)borsyra
LEDER OB(O)C1=CC(Br)=CC2=C1OCC2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Bromo-2, 3-dihydrobenzo[b]furan-7-boronic acid
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 242.86
Procent renhet 97%