Läs mer
5-brom-2,3-dihydrobenso[b]furan-7-karbaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 11306895
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
11306895 5 g Bärnstensfärgad glasflaska 5g
10166852 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11306895 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MO07178DE
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 28-08-2026
Kemiska identifierare
CAS 281678-73-7
Molekylformel C9H7BrO2
Molekylvikt (g/mol) 227.057
InChI-nyckel LQCBHNHULMHKFB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromo-2,3-dihydrobenzo b furan-7-carbaldehyde, 5-bromo-2,3-dihydrobenzofuran-7-carbaldehyde, 5-bromo-2,3-dihydobenzo b furan-7-aldehyde, 5-bromo-2,3-dihydrobenzofuran 7-carbaldehyde, 5-bromo-2,3-dihydrobenzo b furane-7-carbaldehyde, 7-benzofurancarboxaldehyde, 5-bromo-2,3-dihydro
PubChem CID 2794804
IUPAC-namn 5-brom-2,3-dihydro-l-bensofuran-7-karbaldehyd
LEDER C1COC2=C1C=C(C=C2C=O)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Bromo-2, 3-dihydrobenzo[b]furan-7-carbaldehyde
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 5 g
Formel vikt 227.06
Procent renhet 97%