Läs mer
5-brom-2,3-dihydrobenso[b]furan-7-karboxylsyra, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10432242
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10432242 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10718065 5 g Bärnstensfärgad glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10432242 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MO07139DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-08-2026
Kemiska identifierare
CAS 41177-72-4
Molekylformel C9H7BrO3
Molekylvikt (g/mol) 243.06
MDL-nummer MFCD00191391
InChI-nyckel LEBMKAXASFPSFA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromo-2,3-dihydrobenzofuran-7-carboxylic acid, 5-bromo-2,3-dihydrobenzo b furan-7-carboxylic acid, 5-bromocoumaran-7-carboxylic acid, 5-bromo-2,3-dihydro-benzofuran-7-carboxylic acid, 7-benzofurancarboxylic acid, 5-bromo-2,3-dihydro, zlchem 1161, acmc-1aqu8, 5-bromo-2,3-dihydrobenzofuran-7-carboxylicacid, 5-bromanyl-2,3-dihydro-1-benzofuran-7-carboxylic acid
PubChem CID 2794797
IUPAC-namn 5-brom-2,3-dihydro-l-bensofuran-7-karboxylsyra
LEDER OC(=O)C1=CC(Br)=CC2=C1OCC2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Bromo-2, 3-dihydrobenzo[b]furan-7-carboxylic acid
Namnnotering May contain varying amounts of anhydride
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 243.06
Procent renhet 97%