Läs mer
5-Bromo-2,3-dihydroxybenzoic Acid Methyl Ester, TRC
Produktkod. 30338616
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30338616 10 g
1 options
Produktkod. 30338616 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB68411510G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Bromo-2,3-dihydroxybenzoic Acid Methyl Ester
CAS 105603-49-4
Molekylformel C8H7BrO4
Kvantitet 10 g
Synonym Methyl 5-Bromo-2,3-dihydroxybenzoate
InChI formel InChI=1S/C8H7BrO4/c1-13-8(12)5-2-4(9)3-6(10)7(5)11/h2-3,10-11H,1H3
LEDER COC(=O)c1cc(Br)cc(O)c1O
IUPAC-namn methyl 5-bromo-2,3-dihydroxybenzoate
Molekylvikt (g/mol) 247.04
Formel vikt 245.9528