Läs mer
5-Bromo-2,3-dihydroxybenzoic Acid Methyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Bromo-2,3-dihydroxybenzoic Acid Methyl Ester |
| CAS | 105603-49-4 |
| Molekylformel | C8H7BrO4 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | Methyl 5-Bromo-2,3-dihydroxybenzoate |
| InChI formel | InChI=1S/C8H7BrO4/c1-13-8(12)5-2-4(9)3-6(10)7(5)11/h2-3,10-11H,1H3 |
| LEDER | COC(=O)c1cc(Br)cc(O)c1O |
| IUPAC-namn | methyl 5-bromo-2,3-dihydroxybenzoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 247.04 |
| Formel vikt | 245.9528 |